SML3099
Glyght
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-5-Phenyl-7-(pyridin-2-yldiazenyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light at room temperature
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC(C=CC(/N=N/C2=NC=CC=C2)=C3)=C3C(C4=CC=CC=C4)=NC1
InChI
1S/C20H15N5O/c26-19-13-22-20(14-6-2-1-3-7-14)16-12-15(9-10-17(16)23-19)24-25-18-8-4-5-11-21-18/h1-12H,13H2,(H,23,26)/b25-24+
MQMSSOZUTXPEIC-OCOZRVBESA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)