Documenti fondamentali
SML2781
Sigma-Aldrich
NV-5440
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-[5-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-2,4-dimethylbenzoyl]-1-piperazinyl]-benzenesulfonamide
Scegli un formato
5 MG
85,90 €
25 MG
349,00 €
85,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
85,90 €
25 MG
349,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H36N6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
572.72
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
85,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C=C(C(C)=C1)CN2CCN(CC2)C3=C(C=CC=C3)C#N)C(N4CCN(CC4)C5=CC=CC=C5S(N)(=O)=O)=O
InChI
BREWSTIKWAQLCH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NV-5440 is a cell penetrant, potent and selective class I glucose transporters (GLUT1) inhibitor that selectively inhibits mTORC1 pathway in vivo. NV-5440 acts as a potent inhibitor of glycolysis in cells.
cell penetrant, potent and selective GLUT1 inhibitor that selectively inhibits mTORC1 pathway in vivo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seong A Kang et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1203-1213 (2019-06-25)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a central regulator of cellular metabolic processes. Dysregulation of this kinase complex can result in a variety of human diseases. Rapamycin and its analogs target mTORC1 directly; however, chronic treatment in certain cell