SML2610
Seselin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2′,2′-Dimethylpyranocoumarin, 8,8-Dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-2-one, Amyrolin, Seseline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H12O3/c1-14(2)8-7-10-11(17-14)5-3-9-4-6-12(15)16-13(9)10/h3-8H,1-2H3
QUVCQYQEIOLHFZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3