Documenti fondamentali
Y0000821
Molsidomine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholino)sydnone imine, SIN-10
Scegli un formato
5 MG
132,00 €
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
132,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
molsidomine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(=O)N=C1O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
XLFWDASMENKTKL-NTMALXAHSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Molsidomine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effects of molsidomine and other NO-containing vasodilators on cyclic GMP formation.
E Böhme et al.
European heart journal, 4 Suppl C, 19-24 (1983-05-01)
[Treatment of myocardial ischemia with molsidomine].
J Dirschinger et al.
Medizinische Klinik (Munich, Germany : 1983), 85(3), 141-144 (1990-03-15)
[Nitric oxide in therapy of angina pectoris: nitrates or molsidomine?].
V Schächinger et al.
Der Internist, 38(5), 438-447 (1997-05-01)
[Pharmacology of molsidomine and its active metabolites].
E Böhme
Medizinische Klinik (Munich, Germany : 1983), 85 Suppl 1, 7-10 (1990-02-01)
R E Nitz et al.
Pharmacotherapy, 7(1), 28-37 (1987-01-01)
The long-acting antianginal drug molsidomine has been shown experimentally to reduce myocardial infarct size when administered prior to or after cardiac insult. This is due to several drug actions. Dilation of postcapillary capacitance vessels diminishes venous return, preload, heart dimensions