Documenti fondamentali
SMB00048
Sigma-Aldrich
Pentalenolactone O
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
652,00 €
652,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
652,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
652,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@H]2C=C([C@@H]3COC(=O)[C@](O)(CO)[C@]23C=C1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18O6/c1-7-4-14-10(8(7)2)3-9(12(17)18)11(14)5-21-13(19)15(14,20)6-16/h3-4,8,10-11,16,20H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18)/t8-,10+,11-,14+,15+/m0/s1
FWDDYLWFBHUEKH-ULEBWITMSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Studies on the biosynthesis of pentalenolactone. VII. Isolation of pentalenolactones P and O.
H Seto et al.
The Journal of antibiotics, 37(9), 1076-1078 (1984-09-01)