Documenti fondamentali
SML2533
Sigma-Aldrich
Jedi1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid, 5-Phenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid
Scegli un formato
5 MG
84,20 €
25 MG
339,00 €
84,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
84,20 €
25 MG
339,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.77
84,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)c1c([o]c(c1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-10(12(13)14)7-11(15-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)/p-1
VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Jedi1 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Piezo1 channel activator
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)