SML2512
Fosfomycin Trometamol
Sinonimo/i:
Fosfomycin trometamol, Fosfomycin Trometamol Salt, Fosfomycin Tromethamine, Fosfomycin Tromethanol, Tromethamine-Fosfomycin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces sp.
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1
QZJIMDIBFFHQDW-LMLSDSMGSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3