Vai a
P5396
Phosphomycin disodium salt
antibacterial MurA inhibitor
Sinonimo/i:
(−)-(1R,2S)-(1,2-Epoxypropyl)phosphonic acid, Fosfomycin, Phosphonomycin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
72,10 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
231,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.370,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5Na2O4P
Peso molecolare:
182.02
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-409-2
Beilstein/REAXYS Number:
4604425
MDL number:
72,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O4P.2Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
InChI key
QZIQJIKUVJMTDG-JSTPYPERSA-L
Application
Phosphomycin, also known as Fosfomycin, is an antibiotic produced by Streptomyces fradiae. It is used to treat uncomplicated urinary tract infections. It is used for susceptibility studies of Klebsiella pneumoniae[1] and to study in vitro susceptibility testing procedures for fosfomycin tromethamine[2].
Biochem/physiol Actions
Antibiotic that concentrates in kidney and bladder; reduces nephrotoxicity and ototoxicity of platinum-containing anti-tumor agents. Fosfomycin is a phosphoenolpyruvate analog that irreversibly inhibits UDP-GlcNAc enolpyruvyl tranferase (MurA), an enzyme involved in bacterial cell wall biosynthesis. As a result, the production of N-acetylmuramic acid, an essential element of the peptidoglycan cell wall, is inhibited.
Other Notes
1g,5g,50g
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
34089Y0000782
Fosfomycin sodium VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34089
Fosfomycin sodium
Fosfomycin calcium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000782
Fosfomycin calcium
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I want to know the potency of fosfomycin P5396-1G please tell the potency of this product
    1 risposta
    1. This product is not tested for potency on a lot-to-lot basis. However, historical information reports potencies ranging from 710-740 mcg/mg.