Documenti fondamentali
SML2449
Sigma-Aldrich
THIQ
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3R)-N-[(1R)-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[4-cyclohexyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide, (3R)-N-[(2R)-3-(4-chlorophenyl)-1-[4-cyclo-hexyl-4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)piperidin-1-yl]-1-oxopropan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide
Scegli un formato
5 MG
139,00 €
25 MG
441,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
139,00 €
25 MG
441,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H41ClN6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
589.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCC(CN2N=CN=C2)(C3CCCCC3)CC1)[C@@H](CC4=CC=C(Cl)C=C4)NC([C@@H]5NCC6=CC=CC=C6C5)=O
InChI
1S/C33H41ClN6O2/c34-28-12-10-24(11-13-28)18-30(38-31(41)29-19-25-6-4-5-7-26(25)20-36-29)32(42)39-16-14-33(15-17-39,21-40-23-35-22-37-40)27-8-2-1-3-9-27/h4-7,10-13,22-23,27,29-30,36H,1-3,8-9,14-21H2,(H,38,41)/t29-,30-/m1/s1
HLCHESOMJVGDSJ-LOYHVIPDSA-N
Azioni biochim/fisiol
THIQ is a selective tetrahydroisoquinoline melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist. It exhibited an IC50 vaue of 1.2 nM in MC4R human receptors expressed in CHO cells compared values of 2067, 761 and 326 nM for MC1R, MC3R, and MC5R receptors, respectively.
Tetrahydroisoquinoline melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)