Documenti fondamentali
SML2442
Sigma-Aldrich
MS417
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic acid methyl ester, GTPL 7512, Methyl 2-[(6S,Z)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19ClN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very dark brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
InChI
GGRCIHACOIMRKY-HNNXBMFYSA-N
Azioni biochim/fisiol
MS417, a (+)-JQ1 analog, is a potent inhibitor of bromodomain-containing protein 4 (BRD4) that is highly specific for BRD4-BD1 and BRD4-BD2. MS417 binds with similar affinity to BRD4-BD1 and BRD4-BD2 (Kd =36.1, and 25.4 nM), while bulky tBu of JQ1 prevents tight binding to the cavity at BD1.
potent broad spectrum BET (Bromodomain and Extra-Terminal domain) bromodomain inhibitor
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)