Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 100,00 € 85,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 332,00 € 282,20 € |
Informazioni su questo articolo
85,00 €
Prezzo di listino100,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
10058-F4, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H11NOS2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10-11(14)13-12(15)16-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+
InChI key
SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
Application
- as c-Myc inhibitor to treat stromal cells
- as c-Myc inhibitor to determine the effect of c-Myc inhibition on cardiac progenitor cells (CPC) growth
- as c-Myc inhibitor to culture T cells
- to treat C4-2 cells to examine the activity of MST1 promoter luciferase reporter construct
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: <2 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: <2 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color yellow | color off-white | color white to beige | color light yellow to dark yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?