SML2332
Dynarrestin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(4-Diethylaminophenyl)-2-(2,4-difluoro-phenylamino)-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)C1=CC=C(C2=C(C(OCC)=O)SC(NC3=C(F)C=C(F)C=C3)=N2)C=C1
InChI
1S/C22H23F2N3O2S/c1-4-27(5-2)16-10-7-14(8-11-16)19-20(21(28)29-6-3)30-22(26-19)25-18-12-9-15(23)13-17(18)24/h7-13H,4-6H2,1-3H3,(H,25,26)
UZNNDDDSGCMQOQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)