Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 113,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 369,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12ClIN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
IC1=CC=C(N2C(NC3=O)=C(C#N)C(C4(CC4)C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2)C3=C1
InChI
1S/C20H12ClIN4O/c21-12-3-1-11(2-4-12)20(7-8-20)17-15(10-23)18-24-19(27)14-9-13(22)5-6-16(14)26(18)25-17/h1-6,9H,7-8H2,(H,24,27)
InChI key
VABPBCMFKJDOHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dynapyrazole-A is a potent dynein inhibitor. Dynapyrazole-A inhibits microtubule activity without inhibiting basal ATPase activity.
Dynein inhibitor
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?