Vai a
SML2255
BI-2545
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R,5S,6S)-3,5-bis(Trifluoromethyl)benzyl 6-((1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxamido)methyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate, [3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl (1R,5S,6S)-6-{[(1H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)formamido]methyl}-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
72,70 €
61,79 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H19F6N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.42
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
61,79 €
Prezzo di listino72,70 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1C[C@]2([H])[C@@H](CNC(C3=CC=C(NN=N4)C4=C3)=O)[C@]2([H])C1)OCC5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5
InChI
1S/C23H19F6N5O3/c24-22(25,26)13-3-11(4-14(6-13)23(27,28)29)10-37-21(36)34-8-16-15(17(16)9-34)7-30-20(35)12-1-2-18-19(5-12)32-33-31-18/h1-6,15-17H,7-10H2,(H,30,35)(H,31,32,33)/t15-,16-,17+
InChI key
ZDOBSAPHUUUOHX-OSYLJGHBSA-N
Biochem/physiol Actions
Autotaxin (ATX; ENPP2) inhibitor with improved potency, oral availability, and lysophosphatidic acid (LPA)-lowering efficacy in rats than PF-8380.
BI-2545 is a PF-8380 structure analog with improved autotaxin (ATX; ENPP2) inhibitory potency (human/rat ATX IC50 = 2.2/3.4 nM, IC50 = 29/96 nM using human/rat whole blood (WB); human ATX/rat ATX/rat WB IC50 = 6.5/13/307 nM with PF-8380), in vivo pharmacokinetic profile, oral availability, and lysophosphatidic acid (LPA)-lowering efficacy (BI-2545 Cmax/AUC/T1/2/Max 18:2 LPA reduction = 140 nM/675 nM•h/3.4 h/90.4% post 10 mg/kg p.o. in rats vs. 60.3 nM/342 nM•h/2.5 h/32.2% with PF-8380). BI-2545 exhibits no hERG inhibitory activity (IC50 >10 μM vs. 480 nM with PF-8380) and displays significant cross-reactivity towards only 4 targets among a panel of 48 enzymes/receptors/transporters/channel proteins at a high concentration of 10 μM (55%, 80%, 66%, 61% inhibtion of 5-HT2a, L-type Calcium channel, Na+ channel site 2, and norepinephrine transporter, respectively).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2242SML2215SML0242
BI-2545 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2255
BI-2545
FTBMT ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2242
FTBMT
Aprepitant ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2215
Aprepitant
AZ-MTAB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0242
AZ-MTAB
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)