Vai a
SML2242
FTBMT
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[3-[[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-5-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-methylbenzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
356,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16F4N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC=C(N2C(C)=NC(CC3=CC(F)=CC(C(F)(F)F)=C3)=N2)C=C1C)=O
InChI key
TYXSIXOYTBHZFA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FTBMT is an orally available, selective and potent agonist of GPR52. It exhibits antipsychotic and procognitive properties without causing catalepsy in rodents. FTBMT improves recognition memory in a novel object recognition test and mitigates MK-801-induced working memory deficits in a radial arm maze test in rats.
orally available, selective and potent agonist of GPR52
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA028575SAB4503613
FTBMT ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2242
FTBMT
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)