SML0242
AZ-MTAB
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-((1R,3r,5S)-8-((5-Methylthiophen-2-yl)methyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yloxy)benzamide, 3-[[(3-endo)-8-[(5-methyl-2-thienyl)methyl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]oxy]-benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(CN2[C@H]3CC[C@@H]2C[C@@H](C3)Oc4cccc(c4)C(N)=O)s1
InChI
1S/C20H24N2O2S/c1-13-5-8-19(25-13)12-22-15-6-7-16(22)11-18(10-15)24-17-4-2-3-14(9-17)20(21)23/h2-5,8-9,15-16,18H,6-7,10-12H2,1H3,(H2,21,23)/t15-,16+,18+
RLHOWHVHHMGIKE-VQFNDLOPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.