Documenti fondamentali
SML2249
Sigma-Aldrich
LSN3154567
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-2-methyl-N-[1,2,3,4-tetrahydro-2-[2-(3-pyridinyloxy)acetyl]-6-isoquinolinyl]-1-propanesulfonamide, Nampt-IN-1; 2-Hydoxy-2-methyl-N-{2-[(pyridin-3-yloxy)acetyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-YL}propane-1-sulfonamide
Scegli un formato
5 MG
78,00 €
25 MG
315,00 €
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
78,00 €
25 MG
315,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(Nc1cc2c(cc1)CN(CC2)C(=O)COc3cnccc3)CC(O)(C)C
InChI
1S/C20H25N3O5S/c1-20(2,25)14-29(26,27)22-17-6-5-16-12-23(9-7-15(16)10-17)19(24)13-28-18-4-3-8-21-11-18/h3-6,8,10-11,22,25H,7,9,12-14H2,1-2H3
QHHSCLARESIWBH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
LSN3154567 is an orally available, potent and highly selective inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT). LSN3154567 exhibits broad spectrum and potent anticancer activities without causing retinopathy in the rat. LSN3154567co-administration with nicotinic acid (NA) produces potent anti-tumor activity in tumor xenograft models without retinal and hematological toxicities.
LSN3154567 might be useful in developing a novel cancer therapeutic.[1]
orally available, potent and highly selective inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Genshi Zhao et al.
Molecular cancer therapeutics, 16(12), 2677-2688 (2017-10-22)
NAMPT, an enzyme essential for NAD+ biosynthesis, has been extensively studied as an anticancer target for developing potential novel therapeutics. Several NAMPT inhibitors have been discovered, some of which have been subjected to clinical investigations. Yet, the on-target hematological and