The optimal working concentration of the product is cell type and application dependent. Typically, a working concentration in the range of 0.5 to 2 uM is recommended.
189825
5-Aza-2′-Deoxycytidine
A cytosine analog that acts as a DNA methyltransferase inhibitor.
Sinonimo/i:
5-Aza-2′-Deoxycytidine, 5-Aza-CdR, 5-Aza-dC, 2′-Deoxy-5-azacytidine, Decitabine
Scegli un formato
426,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
426,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - XZ3012000
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
50% acetic acid: 25 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N2(C=NC(=N)NC2=O)C1OC(C(C1)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
DNA methyltransferase inhibitor
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Takebayashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.288, 921.
Zhu, W.G., et al. 2001. Cancer Res.61, 1327.
Hopkins-Donaldson, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 4315.
Haaf, T. 1995. Pharmacol. Ther.65, 19.
Jones, P.A., and Taylor, S.M. 1980. Cell20, 85.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
-
Please provide a brief idea of how much 5-Aza-2ʹ-Deoxycytidine must be added to cell culture to yield the best results with product number 189825-25MG?
1 risposta-