Documenti fondamentali
K1003
Sigma-Aldrich
Ketoconazole
99.0-101.0% (EP, titration)
Sinonimo/i:
(±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1-ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine
Scegli un formato
100 MG
202,00 €
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
202,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28Cl2N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51101500
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Specific Optical Rotation (EP): (−0.10) ∼ +0.10 °
Saggio
99.0-101.0% (EP, titration)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Descrizione generale
Chemical structure: imidazole
Applicazioni
CYP3A4 inhibitor
Ketoconazole is a broad spectrum antifungal agent used to treat candidiasis, chronic mucocutaneous candidiasis, oral thrush, candiduria, blastomycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, chromomycosis, and paracoccidioidomycosis. It is used to identify p-glycoprotein/CYP3A-limited bioavailability in the monkey model[1], to study interleukin 1 mediated antitumor effects[2], and drug interactions in vivo[3]
Azioni biochim/fisiol
Antifungal agent
Ketoconazole interacts with 14-α demethylase, a cytochrome P-450 enzyme that is necessary for the conversion of lanosterol to ergosterol. This interaction inhibits ergosterol synthesis and results in increased fungal cellular permeability. Other possible mechanisms of action are the inhibition of endogenous respiration, interaction with membrane phospholipids, inhibition of yeast transformation to mycelial forms, inhibition of purine uptake, and impairment of triglyceride and/or phospholipid biosynthesis. Ketoconazole inhibits the synthesis of thromboxane and sterols such as aldosterone, cortisol, and testosterone .
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Keith W Ward et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 32(2), 172-177 (2004-01-28)
The effect of P-glycoprotein (Pgp) and/or CYP3A on the disposition of xenobiotics has been extensively investigated and is often of interest during drug discovery lead optimization. We have previously described a monkey pharmacokinetic screen to rapidly estimate absorption and first-pass
Flor Soriano-Agatón et al.
Journal of natural products, 68(11), 1581-1587 (2005-11-29)
Zanthoxylum chiloperone var. angustifolium was investigated. Alkaloids 1-3 from the canthin-6-one series were characterized. Derivatives 7-28 were prepared by hemisynthesis or total synthesis. All compounds were tested for in vitro antifungal activities against five pathogenic fungal strains. Analogues of canthin-6-one
P G Braunschweiger et al.
Cancer research, 50(15), 4709-4717 (1990-08-01)
In the present studies, the regulatory role of adrenal hormones on the antitumor activity of recombinant human interleukin 1 alpha (IL-1 alpha) was investigated. Ketoconazole, a potent but transient inhibitor of adrenal steroid hormone biosynthesis, inhibited IL-1 alpha induced increases
L L von Moltke et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 268(3), 1278-1283 (1994-03-01)
Biotransformation of the tricyclic antidepressant desipramine (DMI) to its metabolite 2-hydroxy-desipramine (2-OH-DMI) was studied in vitro using microsomal preparations from human, monkey, mouse and rat liver. In all species 2-OH-DMI was the principal identified metabolite. Mean (+/- S.E.) reaction parameters
Francisco M Garibotto et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(1), 158-167 (2009-12-05)
The synthesis, in vitro evaluation, and conformational study of a new series of small-size peptides acting as antifungal agents are reported. In a first step of our study we performed a conformational analysis using Molecular Mechanics calculations. The electronic study