SML2083
[Ala13]-Apelin-13 trifluoroacetate salt
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
(F13A)apelin-13, Alanine apelin-13, Apelin-13(F13A), Gln-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Ala TFA, L-glutaminyl-L-arginyl-L-prolyl-L-arginyl-L-leucyl-L-seryl-L-histidyl-L-lysylglycyl-L-prolyl-L-methionyl-L-prolyl-L-alanine TFA, QRPRLSHKGPMPA TFA, [Ala-13] apelin-13
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3