Vai a
SML0919
ML221
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[(4-Nitrobenzoyl)oxy]-2-[(2-pyrimidinylthio)methyl]-4H-pyran-4-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
448,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H11N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Cc2[o]cc([c](c2)=O)OC(=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])c1ncccn1
InChI
1S/C17H11N3O6S/c21-14-8-13(10-27-17-18-6-1-7-19-17)25-9-15(14)26-16(22)11-2-4-12(5-3-11)20(23)24/h1-9H,10H2
InChI key
UASIRTUMPRQVFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML221 is an antagonist of the apelin receptor (also known as APJ).
ML221 is an antagonist of the apelin receptor (also known as APJ). ML221 blocks Apelin-13 mediated receptor activation (recruitment of β-arrestin) with an IC50 of 1.75 μM.
ML221 is capable of suppressing the cultured-endothelial cell proliferation. In oxygen-induced retinopathy (OIR) mice model, ML221 can block the pathological angiogenesis and increase the recovery of normal vessels into the ischemic regions in the retina. It can also inhibit the formation of neovascular tufts.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0121SML0943SML0711
ML221 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0919
ML221
BTZO-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0121
BTZO-1
YM-1
Sigma-Aldrich
SML0943
YM-1
RS504393 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0711
RS504393
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥7 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to tan
color
orange to dark red
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)