SML2044
DMAT
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CK2 Inhibitor II, 2-Dimethylamino-4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazole, 4,5,6,7-Tetrabromo-N,N-dimethyl-1H-benzimidazol-2-amine, 4,5,6,7-Tetrabromo-N,N-dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine, DMAT
Scegli un formato
51,80 €
Prezzo di listino74,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
51,80 €
Prezzo di listino74,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)c1nc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H7Br4N3/c1-16(2)9-14-7-5(12)3(10)4(11)6(13)8(7)15-9/h1-2H3,(H,14,15)
SLPJGDQJLTYWCI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to study its effects on parasite multiplication in a [3H]-hypoxanthine incorporation assay[1]
- to study its effects on the intracellular response in prostate cancer cells[2]
- to study its effects on cell division cycle 25C (cdc25C) phosphatase levels in prostate cancer cells[3]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)