SML1942
Drotaverine hydrochloride
≥95% (HPLC), powder, PDE inhibitor
Sinonimo/i:
1-[(3,4-Diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 3′,4′,6,7-Tetraethoxy-1-benzylidene-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, Drotaverin hydrochloride, Tetraspasmin-Lefa
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Drotaverine hydrochloride, ≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC1=CC=C(/C=C2C3=C(CCN/2)C=C(OCC)C(OCC)=C3)C=C1OCC.[H]Cl
InChI
1S/C24H31NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-10,13-16,25H,5-8,11-12H2,1-4H3;1H/b20-13-;
JBFLYOLJRKJYNV-MASIZSFYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)