Sigma-Aldrich tests the solubility of Product A8423, Amiodarone hydrochloride in water at a concentration of 50 mg/ml. This requires heating at 105 °C for 10 minutes. This concentration is above the solubility maximum at room temperature. As per the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry 13th Ed., Entry #482, solubility at 25 °C, (g/100mL): Water (0.07), Ethanol (1.28), Methanol (9.98), Chloroform (44.51), Methylene Chloride (19.2), and Hexane (0.03).Reportedly, the solubility of the product is 10 mg/ml each in DMSO and in dimethylformamide.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 142,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 265,00 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 435,00 € |
Informazioni su questo articolo
142,00 €
Nome del prodotto
Amiodarone hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=CC2)C3=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C3.Cl
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
InChI key
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| originator Wyeth | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amiodarone hydrochloride
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the solubility of Product A8423, Amiodarone hydrochloride, and in which solvents may it be reconstituted?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.