SML1861
J104129 fumarate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(αR)-α-Cyclopentyl-α-hydroxy-N-[1-(4-methyl-3-penten-1-yl)-4-piperidinyl]-Benzeneacetamide fumarate, J-104129
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -6 to -8°, c = 1 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)/C=C/C(O)=O.CC(C)=CCCN(CC1)CCC1NC([C@](C2CCCC2)(O)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C24H36N2O2.C4H4O4/c1-19(2)9-8-16-26-17-14-22(15-18-26)25-23(27)24(28,21-12-6-7-13-21)20-10-4-3-5-11-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,9-11,21-22,28H,6-8,12-18H2,1-2H3,(H,25,27);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t24-;/m0./s1
HUCQUCITPHOUAC-DSSYAJFBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3