W248800
Fumaric acid
FCC, FG
Sinonimo/i:
Boletic acid, Lichenic acid, Trans-1,2-ethylenedicarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.350
FDA 21 CFR 175.105
Tensione di vapore
1.7 mmHg ( 165 °C)
Forma fisica
powder or crystals
Temp. autoaccensione
1364 °F
Limite di esplosione
40 %
Punto di fusione
298-300 °C (subl.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
523.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
273 °C