Documenti fondamentali
SML1802
Sigma-Aldrich
MS0015203
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1,3-benzenedicarboxylic acid
Scegli un formato
5 MG
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
108,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CC(C(O)=O)=CC(NC(C(C)=C)=O)=C1
InChI
1S/C12H11NO5/c1-6(2)10(14)13-9-4-7(11(15)16)3-8(5-9)12(17)18/h3-5H,1H2,2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
NVOBVSWSDYFEMR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171.
MS0015203 is a potent and selective agonist of the neuropeptide receptor GPR171. MS0015203 increases food intake and body weight in mice.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)