Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 53,60 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 173,00 € |
Informazioni su questo articolo
53,60 €
Nome del prodotto
Aristolochic acid I, powder
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
yellow
mp
269-270 °C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a standard for the analysis of Aristolochia sprucei crude extract by high-performance liquid chromatography[3]
- to study its effects on histone deacetylase 3 (HDAC3) aberration and renal fibrosis[4]
- to induce acute aristolochic acid nephropathy and to study its impact on miRNA and mRNA expression in mice[5]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow | color - | color - | color - |
| mp 269-270 °C | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aristolochic acid I
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?