428150
Lavendustin A
A cell-permeable, reversible, and substrate competitive inhibitor of EGF receptor tyrosine kinase and p60c-src with little effect on protein kinase A or protein kinase C.
Sinonimo/i:
Lavendustin A, 5-Amino-[(N-2,5-dihydroxybenzyl)-Nʹ-2-hydroxybenzyl]salicylic Acid, RG14355
Scegli un formato
235,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
235,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(Cc3c(ccc(c3)O)O)(Cc2c(cccc2)O)c1cc(c(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C21H19NO6/c23-16-6-8-19(25)14(9-16)12-22(11-13-3-1-2-4-18(13)24)15-5-7-20(26)17(10-15)21(27)28/h1-10,23-26H,11-12H2,(H,27,28)
ULTTYPMRMMDONC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
EGF receptor tyrosine kinase
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Rodriguez, J., et al. 1994. Neuropharmacology 33, 1267.
Hsu, C.-Y., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 21105.
O’Dell, T.J., et al. 1991. Nature 353, 558; Onoda, T., et al. 1989. J. Nat. Prod.52, 1252.
Bishop, J.M. 1983. Annu. Rev. Biochem. 52, 307.
WGK 3