Vai a
SML1682
CDN1163
≥98% (HPLC), SERCA activator, powder
Sinonimo/i:
4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
104,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
419,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
CDN1163, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=C(NC(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)C=CC=C2C=C1
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-13(2)24-17-11-9-16(10-12-17)20(23)22-18-6-4-5-15-8-7-14(3)21-19(15)18/h4-13H,1-3H3,(H,22,23)
InChI key
GVGVYDCVFBGALZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CDN1163 is an allosteric activator of sarco/ endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) that potently lowered fasting blood glucose, improved glucose tolerance and ameliorated hepatosteatosis in ob/ob mice. Additionally CDN1163 induces significant reduction in adipose tissue weight with no change in lean mass in ob/ob mice. CDN1163 has no effect on glucose levels or body weight in lean control mice.
CDN1163 is an allosteric activator of sarco/ endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA).
CDN1163 treatment declined the hepatic expression of genes implicated in gluconeogenesis and lipogenesis as well as attenuated endoplasmic reticulum (ER) stress response and ER stress-induced apoptosis. CDN1163 interacts with sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) and enhances ER Ca2+ content.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1348SML0987SML1161
CDN1163 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1682
CDN1163
STF-118804 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1348
STF-118804
CCG-1423 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0987
CCG-1423
Ki11502 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1161
Ki11502
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)