Vai a
SML0987
CCG-1423
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CCG 1423, N-[2-[(4-Chlorophenyl)amino]-1-methyl-2-oxoethoxy]-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
132,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13ClF6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(=O)NOC(C)C(=O)Nc2ccc(cc2)Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H13ClF6N2O3/c1-9(15(28)26-14-4-2-13(19)3-5-14)30-27-16(29)10-6-11(17(20,21)22)8-12(7-10)18(23,24)25/h2-9H,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
InChI key
DSMXVSGJIDFLKP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CCG-1423 is a potent and specific inhibitor of Rho pathway signaling and activation of serum response factor (SRF) transcription.
CCG-1423 is a potent and specific inhibitor of Rho pathway signaling and activation of serum response factor (SRF) transcription. CCG-1423 inhibits SRF-driven luciferase expression in PC-3 cells following stimulation with constitutively active Gα13. Also CCG-1423 selectively inhibits DNA synthesis, proliferation and invasion of Rho-overexpressing cell lines.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1682G7423555558
CCG-1423 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0987
CCG-1423
CDN1163 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1682
CDN1163
GSK3787 ≥98% (HPLC), white to off-white, powder
Sigma-Aldrich
G7423
GSK3787
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), white to off-white, powder
description
The Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423, also referenced under CAS 285986-88-1, controls the biological activity of Rho/SRF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)