Documenti fondamentali
SML1161
Sigma-Aldrich
Ki11502
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ki 11502, N-[[[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]amino]thioxomethyl]-2-methyl-benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H23N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C(NC(C1=C(C)C=CC=C1)=O)NC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C43
InChI
1S/C26H23N3O4S/c1-16-6-4-5-7-19(16)25(30)29-26(34)28-17-8-10-18(11-9-17)33-22-12-13-27-21-15-24(32-3)23(31-2)14-20(21)22/h4-15H,1-3H3,(H2,28,29,30,34)
ZXGIBSBJQLLUEE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Ki11502 is a potent, ATP-competitive multikinase inhibitor that is selective for PDGF receptor. Ki11502 inhibits malignant hematopoietic cells proliferation and induces their apoptosis. Ki11502 is effective against colorectal cancer SW480 cell line.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3