The solvents recommended for this compound are as follows:
DMF: 2 mg/ml
DMSO: 3 mg/ml
Ethanol: 20 mg/ml
Ethanol:PBS (pH 7.2)(1:2): 0.3 mg/ml
SML1648
24(S)-Hydroxycholesterol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
24S-Hydroxycholesterol, 5-Cholesten-3β,24(S)-diol, Cerebrosterin, Cerebrosterol, Cholest-5-ene-3β,24-diol
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -45 to -52°, c = 1 in chloroform-d
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](O)C(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
IOWMKBFJCNLRTC-XWXSNNQWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How the powder should be resuspended?
1 risposta-