Merck
C2773
Cholesterol 5α,6α-epoxide
Sinonimo/i:
5α,6α-Epoxycholestan-3β-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141804
EC Number:
215-007-6
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥80%
form
powder
functional group
epoxy
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O4)[C@@H]4C2)([H])CC[C@@]5(C)[C@@]1([H])CC[C@]5([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1
InChI key
PRYIJAGAEJZDBO-ZEQHCUNVSA-N
Application
Cholesterol 5α, 6α-epoxide was incorporated in culture medium of human arterial endothelial cells to study oxysterol-induced toxicity.
Biochem/physiol Actions
Cholesterol 5α, 6α-epoxide is an oxysterol, a cholesterol derivative by auto-oxidation. Oxysterols are non-genomic regulators of cholesterol homeostasis. The biological effects include protein prenylation, apoptosis, modulation of sphingolipid metabolism and platelet aggregation. Oxysterols bind to liver X receptors, modulate cholesterol efflux and decrease the uptake of cholesterol by the cells.
Preparation Note
Cholesterol 5α, 6α-epoxide yields clear, colorless solution in chloroform at 50 mg/ml.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)