Documenti
SML1631
Sigma-Aldrich
Cefodizime Sodium
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazoly)(methoxyimino)acetyl}-3-[[[5-(carboxymethyl)-4-methyl-2-thiazilyl]-8-oxo-, sodium salt (1:2), (6R,7R)-
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18N6O7S4 · 2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
628.63
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: soluble 270 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC)=O)[C@]3([H])N1C(C([O-])=O)=C(CSC4=NC(C)=C(CC([O-])=O)S4)CC3
InChI
1S/C20H20N6O7S4.2Na/c1-7-10(3-11(27)28)37-20(22-7)36-5-8-4-34-17-13(16(30)26(17)14(8)18(31)32)24-15(29)12(25-33-2)9-6-35-19(21)23-9;;/h6,13,17H,3-5H2,1-2H3,(H2,21,23)(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2/b25-12-;;/t13-,17-;;/m1../s1
WBOBLQIRACJNPA-AEKYOGSZSA-L
Azioni biochim/fisiol
Cefodizime is a third generation cephalosporin with a broad spectrum of antibacterial activity. Cefodizime was demonstrated to be effective against upper and lower respiratory tract infections, urinary tract infections, and gonorrhea. Cefodizime regulates the cytokines expression of neutrophils through toll-like receptor 4 (TLR-4) stimulated by Klebsiella pneumonie.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2