Documenti fondamentali
SML1584
Sigma-Aldrich
CMPPE
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[1-[2-(4-Chlorophenyl)-5-methylpyrazol[1,5-a]pyrimidin-7-yl]-2-piperidinyl]ethanol
Scegli un formato
25 MG
284,00 €
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
284,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23ClN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC=C1C2=NN(C(N3C(CCO)CCCC3)=CC(C)=N4)C4=C2
InChI
1S/C20H23ClN4O/c1-14-12-20(24-10-3-2-4-17(24)9-11-26)25-19(22-14)13-18(23-25)15-5-7-16(21)8-6-15/h5-8,12-13,17,26H,2-4,9-11H2,1H3
TZWSGOPCLUTFBZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
CMPPE is a GABAB receptor positive allosteric modulator (PAM).
CMPPE is a GABAB receptor positive allosteric modulator (PAM). GABAB receptor positive allosteric modulators have potential for treatment of many neuro-psychiatric disorders as well as drug dependence and seizures. The receptor is a GPCR expressed throughout the CNS; it acts as both an auto-receptor and heteroreceptor to mudulate GABA release and regulate K+ channels and Ca++ channels. CMPPE has the highest hypoactivity/anticonvulsant ratio.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)