SML1535
DMH2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[6-[4-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline, VU0364849
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(CCOC2=CC=C(C(C=N3)=CN4C3=C(C5=CC=NC6=C5C=CC=C6)C=N4)C=C2)CCOCC1
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-2-4-26-24(3-1)23(9-10-28-26)25-18-30-32-19-21(17-29-27(25)32)20-5-7-22(8-6-20)34-16-13-31-11-14-33-15-12-31/h1-10,17-19H,11-16H2
DXLXRNZCYAYUED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3