Vai a
SML3433
NVP-TNKS656
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
; N-Cyclopropylmethyl-2-[4-(4-methoxybenzoyl)piperidin-1-yl]-N-[(4-oxo-4,5,7,8-tetrahydro-4H-pyrano[4,3-d]pyrimidin-2-yl)methyl]acetamide, N-​(Cyclopropylmethyl)​-​4-​(4-​methoxybenzoyl)​-​N-​[(3,​5,​7,​8-​tetrahydro-​4-​oxo-​4H-​pyrano[4,​3-​d]​pyrimidin-​2-​yl)​methyl]​-​piperidineacetamide, NVP-TNKS 656, TNKS656
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
94,40 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
380,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H34N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
94,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(CCC(CC4)C(=O)c5ccc(cc5)OC)CC(=O)N(CC3CC3)Cc1[nH][c](c2c(n1)CCOC2)=O
InChI
1S/C27H34N4O5/c1-35-21-6-4-19(5-7-21)26(33)20-8-11-30(12-9-20)16-25(32)31(14-18-2-3-18)15-24-28-23-10-13-36-17-22(23)27(34)29-24/h4-7,18,20H,2-3,8-17H2,1H3,(H,28,29,34)
InChI key
DYGBNAYFDZEYBA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NVP-TNKS656 is an orally active, highly potent and selective tankyrase inhibitor. NVP-TNKS656 is a potent antagonist of Wnt pathway that reverts resistance to PI3K and AKT inhibitors in treatment of colorectal cancer.
orally active, highly potent and selective tankyrase inhibitor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3753SML3284SML3582
NVP-TNKS656 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3433
NVP-TNKS656
TH301 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3753
TH301
MS1943 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3284
MS1943
TAM16 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3582
TAM16
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)