Vai a
D8946
DMH1
≥98% (HPLC), powder, BMP inhibitor
Sinonimo/i:
4-[6-(4-Isopropoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline, 4-[6-[4-(1-Methylethoxy)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
216,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
865,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.44
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
DMH1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(C=C1)=CC=C1C(C=N2)=CN3C2=C(C4=CC=NC5=C4C=CC=C5)C=N3
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16(2)29-19-9-7-17(8-10-19)18-13-26-24-22(14-27-28(24)15-18)20-11-12-25-23-6-4-3-5-21(20)23/h3-16H,1-2H3
InChI key
JMIFGARJSWXZSH-UHFFFAOYSA-N
General description
DMH1 stimulates neurogenesis of human-induced pluripotent stem cells (hiPSCs) and suppresses the growth and metastasis of lung cancer. It blocks cellular autophagy responses.
Application
DMH1 has been used for bone morphogenetic protein (BMP) inhibition.
Biochem/physiol Actions
DMH1 is a highly selective Bone morphogenetic protein (BMP) inhibitor.
DMH1 is a highly selective Bone morphogenetic protein (BMP) inhibitor. DMH1 is a dorsomorphin analogue that exclusively targets the BMP but not the VEGF pathway.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1535SML1832475949
DMH1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D8946
DMH1
DMH2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1535
DMH2
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMH1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)