SML1331
MLS1547
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Chloro-7-[[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-8-quinolinol, MLS000051547
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(CN2CCN(C3=NC=CC=C3)CC2)C=C(Cl)C4=CC=CN=C41
InChI
1S/C19H19ClN4O/c20-16-12-14(19(25)18-15(16)4-3-7-22-18)13-23-8-10-24(11-9-23)17-5-1-2-6-21-17/h1-7,12,25H,8-11,13H2
OPEJNANYABTIGC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3