SML0816
Pramiracetam
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Amacetam, N-[2-(Diisopropylamino)ethyl]-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, N-[2-[Bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, Vinpotropil
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])O.[N+H](C(C)C)(C(C)C)CCNC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C14H27N3O2.H2O4S/c1-11(2)17(12(3)4)9-7-15-13(18)10-16-8-5-6-14(16)19;1-5(2,3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3,(H,15,18);(H2,1,2,3,4)
ACSROKXFXFNERX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience