This research use product is packaged in an amber glass bottle containing either 5 mg or 25 mg of powder. This product is not for human use.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution | 154,00 € |
25 mg | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution | 605,00 € 514,25 € |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N1CC3(CCN(CC3)C(=O)[C@H](NC(=O)C([N+H3])(C)C)COCc4ccccc4)c2c1cccc2)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C27H36N4O5S.CH4O3S/c1-26(2,28)25(33)29-22(18-36-17-20-9-5-4-6-10-20)24(32)30-15-13-27(14-16-30)19-31(37(3,34)35)23-12-8-7-11-21(23)27;1-5(2,3)4/h4-12,22H,13-19,28H2,1-3H3,(H,29,33);1H3,(H,2,3,4)/t22-;/m1./s1
InChI key
DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Bonjour je souhaiterais avoir plus de renseignements sur les conditionnements les doses s’il vous plaît merci
1 risposta-