Documenti fondamentali
SML1248
Sigma-Aldrich
KT182
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[4-[3′-(Hydroxymethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl](2-phenyl-1-piperidinyl)-methanone
Scegli un formato
5 MG
103,00 €
25 MG
329,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
103,00 €
25 MG
329,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H26N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(CO)=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C27H26N4O2/c32-19-20-7-6-10-24(17-20)21-12-14-22(15-13-21)25-18-31(29-28-25)27(33)30-16-5-4-11-26(30)23-8-2-1-3-9-23/h1-3,6-10,12-15,17-18,26,32H,4-5,11,16,19H2
GICNKPZHUCVFNM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
KT182 is a very potent, orally bioavailable, selective inhibitor of ABHD6 (a/b-Hydrolase Domain Containing 6). IC50 = 1.7 nM. KT182 inhibits ABHD6 activity in the brain and liverin mice (ip administration).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ku-Lung Hsu et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(21), 8270-8279 (2013-10-25)
α/β-Hydrolase domain containing 6 (ABHD6) is a transmembrane serine hydrolase that hydrolyzes the endogenous cannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) to regulate certain forms of cannabinoid receptor-dependent signaling in the nervous system. The full spectrum of ABHD6 metabolic activities and functions is currently
Contenuto correlato
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.