Documenti fondamentali
SML1217
Sigma-Aldrich
TG4-155
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-N-[2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)ethyl]-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenamide
Scegli un formato
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.46
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(c3c(cc2C)cccc3)CCNC(=O)\C=C\c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-16-13-18-7-5-6-8-19(18)25(16)12-11-24-22(26)10-9-17-14-20(27-2)23(29-4)21(15-17)28-3/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3,(H,24,26)/b10-9+
YBHUXHFZLMFETJ-MDZDMXLPSA-N
Azioni biochim/fisiol
TG4-155 is a brain penetrant prostaglandin EP2 specific antagonist.
TG4-155 is a brain penetrant prostaglandin EP2 specific antagonist. TG4-155 has a 4730X selectivity over EP4 (2.4 nM vs 11.4 mM in binding assays), and a 7 fold selectivity over DP1 receptors. TG4-155 crosses the blood brain barrier, and has no antagonistic effects on EP4 signaling, and displays neuroprotective effects in a pilocarpine-induced status epilepticus (SE) seizure model. TG4-155 does not interfere with G-protein function or phosphodiesterase activity, and does not inhibit COX-1 or COX-2.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jiange Qiu et al.
British journal of pharmacology, 176(11), 1680-1699 (2019-02-15)
An up-regulation of COX-2 in malignant gliomas causes excessive synthesis of PGE2 , which is thought to facilitate brain tumour growth and invasion. However, which downstream PGE2 receptor subtype (i.e., EP1 -EP4 ) directly contributes to COX activity-promoted glioma growth