SML1176
Carboxypyridostatin trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[[2,6-Bis[[[4-(2-aminoethoxy)-2-quinolinyl]amino]carbonyl]-4-pyridinyl]oxy]methyl]-1H-1,2,3-triazole-1-propanoic acid trifluoroacetate salt, carboxyPDS trifluoroacetate salt
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to light brown
Solubilità
H2O: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)