SML1173
Lubiprostone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(11a,15R)-11,15-Epoxy-16,16-difluoro-15-hydroxy-9-oxo-prostan-1-oic acid, Ru 0211, Spi 0211
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H32F2O5/c1-2-3-11-19(21,22)20(26)12-10-15-14(16(23)13-17(15)27-20)8-6-4-5-7-9-18(24)25/h14-15,17,26H,2-13H2,1H3,(H,24,25)/t14-,15+,17+,20+/m0/s1
WGFOBBZOWHGYQH-DKYLXPRQSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3