Vai a
SML3672
Elvitegravir
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, GS 9137, GS-9137, GS9137, JTK 303, JTK-303, JTK303
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
438,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23ClFNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.88
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -26 to -34°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(cccc1Cc2cc3c([n](cc([c]3=O)C(=O)O)[C@H](CO)C(C)C)cc2OC)Cl
InChI
1S/C23H23ClFNO5/c1-12(2)19(11-27)26-10-16(23(29)30)22(28)15-8-14(20(31-3)9-18(15)26)7-13-5-4-6-17(24)21(13)25/h4-6,8-10,12,19,27H,7,11H2,1-3H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1
InChI key
JUZYLCPPVHEVSV-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Elvitegravir (JTK-303; GS-9137) is an orally active human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase inhibitor that prevents HIV-1 replication (EC50 = 0.9 nM using HTLV-I transformed T4-cell line MT-4) by blocking viral DNA to host DNA strand transfer (IC50 = 7.2 nM by cell-free assays).
Orally active human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) integrase strand transfer inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SBR00080Y0001943CDS023737
Elvitegravir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3672
Elvitegravir
Dolutegravir
Sigma-Aldrich
SBR00080
Dolutegravir
Raltegravir potassium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001943
Raltegravir potassium
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
-
Pittogrammi
Environment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)