SML1124
CPCCOEt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Hydroxyiminocyclopropan[b]chromen-1α-carboxylic acid ethyl ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC)C(C1)(OC2=C/3C=CC=C2)C1C3=N/O
InChI
1S/C13H13NO4/c1-2-17-12(15)13-7-9(13)11(14-16)8-5-3-4-6-10(8)18-13/h3-6,9,16H,2,7H2,1H3/b14-11-
FXCTZFMSAHZQTR-KAMYIIQDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience