Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 182,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 721,00 € |
Informazioni su questo articolo
182,00 €
Nome del prodotto
1,7-Dimethylxanthine, ~98%, solid
assay
~98%
Quality Segment
form
solid
color
white
mp
294-296 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.6 mg/mL, H2O: 1 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL
SMILES string
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
InChI key
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ~98%, solid | description ≥98% (HPLC) | description anhydrous, ≥99%, powder | description 98 atom % D, 98% (CP) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ~98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay 98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 1 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, ethanol: 0.6 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility diethyl ether: slightly soluble, aqueous base: soluble, ammonium hydroxide: soluble, dilute nitric acid: soluble, 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: soluble, alcohol: 12.5 mg/ml, H2O: slightly soluble 8.3 mg/ml, ethanol: moderately soluble, chloroform: soluble 9.1 mg/ml, dilute HCl: soluble, NH4OH: 50 mg/ml, clear, colorless | solubility - |
| color white | color white to beige | color white | color - |
| mp 294-296 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 345 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?