Documenti fondamentali
SML1059
Sigma-Aldrich
MMB-4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,1′-Methylenebis[4-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium dibromide
Scegli un formato
5 MG
114,00 €
25 MG
451,00 €
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
114,00 €
25 MG
451,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N4O2 · 2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.08
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
light yellow to light brown
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O/N=C/C1=CC=[N+](C[N+]2=CC=C(/C=N\O)C=C2)C=C1.[Br-].[Br-]
InChI
1S/C13H12N4O2.2BrH/c18-14-9-12-1-5-16(6-2-12)11-17-7-3-13(4-8-17)10-15-19;;/h1-10H,11H2;2*1H
ZKQNRRLCBJUEBC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
MMB-4 is also called as 1,1′-Methylenebis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium) dichloride. It serves as a promising antidote for organophosphate poisoning.[1]
MMB-4 is an oxime that can reactivate cholinesterases that have been inactivated by exposure to organophosphates such as sarin or soman. Administration of MMB-4 and atropine normalizes many respiratory parameters in guinea pigs following soman inhalation.
MMB-4 is an oxime that can reactivate cholinesterases.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Patrick Macauley et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 49(4), 889-894 (2009-02-17)
1,1'-Methylenebis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium) dichloride (MMB-4), a promising antidote for organophosphate poisoning, has been shown by chromatography and NMR to be a mixture of geometric isomers, predominantly the E/E form. The chromatographically separated isomers have been isolated, directly characterized by NMR to be
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience